Läs mer
Trimethylamine, 1M soln. in THF
Produktkod. 15465667
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15465667 100 mL 100ml
15475667 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15465667 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32899.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 75-50-3 | C3H9N | 59.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trimetylaminkomplex av alan som prekursorer för kemisk ångavsättning under lågt tryck av aluminium. Trimetylamin visade sig vara olämpligt som medel för att skilja mellan Lewis och Brpinsted-ställen eftersom det är dissociativt adsorberat och därför är användbart för de störande effekterna. Kolinderivat tillverkade av TMA används vid medicinering av leversjukdomar. Används direkt som syrabindemedel vid tillverkning av Sulpha Drugs. Djur-/fjäderfäfodertillsats som kolinklorid är tillverkad av TMA. Används vid tillverkning av alkylkvartära ammoniumsalter. För tillverkning av jonbytarhartser baserade på klormetylerad polystyren.
Löslighet Lättlöslig i
vatten, även löslig i de flesta organiska lösningsmedel (som metanol och etanol).
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, vatten, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-50-3
Molekylformel C3H9N
Molekylvikt (g/mol) 59.11
MDL-nummer MFCD00008327
InChI-nyckel GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylamine, methanamine, n,n-dimethyl, dimethylmethaneamine, n-trimethylamine, trimethylamine solution, ch3 3n, trimethyl amine, trimethylamin, trimethyl-amine, fema number 3241
PubChem CID 1146
ChEBI CHEBI:18139
IUPAC-namn N,N-dimetylmetanamin
LEDER CN(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylamine
Densitet 0.85
Linjär formel (CH3)3N
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN1993
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Easily soluble in water,also soluble in most organic solvents (such as methanol and ethanol).
Formel vikt 59.11
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M soln. in THF
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trimethylamine, 1M solution in THF
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, Trimethylamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.