Läs mer
Trimethylamine, 33 wt.% solution in ethanol, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Produktkod. 10570139 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10570139 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100ml
1 options
Produktkod. 10570139 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 429181000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Trimethylamine
CAS 75-50-3, 64-17-5
Densitet 0.7500g/mL
Kokpunkt 50.0°C
Flampunkt −20°C
Förpackning AcroSeal™ Glass Bottle
Molekylformel C3H9N
Linjär formel (CH3)3N
Brytningsindex 1.3630 to 1.3660
MDL-nummer MFCD00008327
Kvantitet 100 mL
Merck Index 15, 9880
Synonym trimethylamine, methanamine, n,n-dimethyl, dimethylmethaneamine, n-trimethylamine, trimethylamine solution, ch3 3n, trimethyl amine, trimethylamin, trimethyl-amine, fema number 3241
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, benzene, toluene,, xylene, ethylbenzene and chloroform
InChI-nyckel GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)C
IUPAC-namn trimethylamine
Molekylvikt (g/mol) 59.11
PubChem CID 1146
ChEBI CHEBI:18139
Formel vikt 59.11
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Trimethylamine, 33 wt.% solution in ethanol
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol, Trimethylamine