Läs mer
Trimetylamin, 45 % vikt/vikt aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11336219
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11336219 500 mL 500ml
11319408 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11336219 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043282.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 75-50-3 | C3H9N | 59.11 g/mol
Trimetylaminlösning som används i forskning. Som smakämnen och adjuvanser. Trimetylamin används vid syntes av kolin, tetrametylammoniumhydroxid, växttillväxtregulatorer, starkt basiska anjonbytarhartser, färgutjämningsmedel och ett antal basiska färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-50-3
Molekylformel C3H9N
Molekylvikt (g/mol) 59.11
MDL-nummer MFCD00008327
InChI-nyckel GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylamine, methanamine, n,n-dimethyl, dimethylmethaneamine, n-trimethylamine, trimethylamine solution, ch3 3n, trimethyl amine, trimethylamin, trimethyl-amine, fema number 3241
PubChem CID 1146
ChEBI CHEBI:18139
LEDER CN(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylamine
Smältpunkt -2°C
Färg Färglös
Kokpunkt 30°C
Flampunkt −20°C (−4°F)
Odör Unpleasant
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN1297
Beilstein 956566
Merck Index 14,9710
Löslighetsinformation Soluble In Water,8.9e+005mg/L.
IUPAC-namn trimetylamin
Formel vikt 59.11
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 45% w/w aq. soln.
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.