Läs mer
Trimetylamin för jonkromatografi 1 g/LH 2 O-matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12952225 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
12952225 500 mL Flaska 500ml
12932225 100 mL Flaska 100ml
12942225 250 mL Flaska 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12952225 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A 052 500
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
CAS 75-50-3
Molekylformel C3H9N
Molekylvikt (g/mol) 59.11
MDL-nummer MFCD00008327
InChI-nyckel GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1146
ChEBI CHEBI:18139
LEDER CN(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylamine
Förpackning Flaska
Fysisk form Vätska
Koncentration 1 g/L
Typ Single-component Standard Solution
IUPAC-namn N,N-dimetylmetanamin
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 500 mL