Läs mer
Trimetylaminmonohydroklorid, TRC
Produktkod. 30010006
Change view
Kvantitet:
500 mg
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010006 500 mg
30005873 10 g
30006782 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010006 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT796968500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 593-81-7
Molekylformel C3 H9 N . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 95.5712
Synonym Hegzadesil, Trimethylamine Hydrochloric Acid, Trimethylammonium Chloride, N,N-Dimethylmethanamine Hydrochloride
IUPAC-namn N,N-dimetylmetanamin; hydroklorid
LEDER Cl.CN(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylamine Monohydrochloride
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H
Formel vikt 95.0502