Läs mer
Trimetylamin N-oxiddihydrat, 98+%
Beskrivning
Trimetylamin-N-oxiddihydrat används som oxidationsmedel i organisk syntes. Det används också för att göra kvartära ammoniumföreningar och ett varningsmedel för brandfarlig gas. Vidare fungerar det som ett smakämne eller adjuvans. Det fungerar som en oxidant för den katalytiska osmiumtetraoxid-cis-hydroxyleringen av hindrade olefiner. Utöver detta används det som en reaktant för CH-bindningsklyvning och dekarbonyleringsmedel för lösningsmedelsfria reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Trimethylamine N-oxide dihydrate används som ett oxidationsmedel i organisk syntes. Det används också för att göra kvartära ammoniumföreningar och ett varningsmedel för brandfarlig gas. Vidare fungerar det som ett smakämne eller adjuvans. Det fungerar som en oxidant för den katalytiska osmiumtetraoxid-cis-hydroxyleringen av hindrade olefiner. Utöver detta används det som en reaktant för CH-bindningsklyvning och dekarbonyleringsmedel för lösningsmedelsfria reaktioner.
Löslighet
Löslig i vatten, etanol, dimetylsulfoxid och metanol. Svårt löslig i varm kloroform. Olösligt i dietyleter, bensen och kolvätelösningsmedel.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider och oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimethylamine N-oxide dihydrate |
| Smältpunkt | 96 °C till 101 °C |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 3612927 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,9710 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, etanol, dimetylsulfoxid och metanol. Sparsamt löslig i het kloroform. Olöslig i dietyleter, bensen och kolvätelösningsmedel. |
| Formel vikt | 111,14 (75,11 Vattenfattig) |
| Procent renhet | ≥98% |
Säkerhet och hantering
- Trimethylamine-N-oxide dihydrate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Trimethylamine-N-oxide dihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.