Läs mer
Trimetylamin N-oxiddihydrat, 98+%
Produktkod. 11472727
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11472727 25 g 25g
11403910 5 g 5g
11482727 100 g 100g
11492727 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11472727 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14916.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 62637-93-8 | C3H13NO3 | 111,14 g/mol
Trimetylamin-N-oxiddihydrat används som oxidationsmedel i organisk syntes. Det används också för att göra kvartära ammoniumföreningar och ett varningsmedel för brandfarlig gas. Vidare fungerar det som ett smakämne eller adjuvans. Det fungerar som en oxidant för den katalytiska osmiumtetraoxid-cis-hydroxyleringen av hindrade olefiner. Utöver detta används det som en reaktant för CH-bindningsklyvning och dekarbonyleringsmedel för lösningsmedelsfria reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trimethylamine N-oxide dihydrate används som ett oxidationsmedel i organisk syntes. Det används också för att göra kvartära ammoniumföreningar och ett varningsmedel för brandfarlig gas. Vidare fungerar det som ett smakämne eller adjuvans. Det fungerar som en oxidant för den katalytiska osmiumtetraoxid-cis-hydroxyleringen av hindrade olefiner. Utöver detta används det som en reaktant för CH-bindningsklyvning och dekarbonyleringsmedel för lösningsmedelsfria reaktioner.
Löslighet
Löslig i vatten, etanol, dimetylsulfoxid och metanol. Svårt löslig i varm kloroform. Olösligt i dietyleter, bensen och kolvätelösningsmedel.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62637-93-8
Molekylformel C3H13NO3
Molekylvikt (g/mol) 111.14
MDL-nummer MFCD00149077
InChI-nyckel PGFPZGKEDZGJQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylamine-n-oxide dihydrate, trimethylamine n-oxide dihydrate, trimethylamine oxide dihydrate, trimethylamine oxide, dihydrate, n,n-dimethylmethanamine oxide, dihydrate, unii-c73wz0186w, trimethylammoniumoxid hydrat czech, methanamine oxide, n,n-dimethyl, dihydrate, methanamine, n,n-dimethyl-, n-oxide, dihydrate, n,n-dimethylmethanamine oxide dihydrate
PubChem CID 198430
IUPAC-namn N,N-dimetylmetanaminoxid;dihydrat
LEDER O.O.C[N+](C)(C)[O-]
Spécification
Kemiskt namn eller material Trimethylamine N-oxide dihydrate
Smältpunkt 96 °C till 101 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 3612927
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,9710
Löslighetsinformation Löslig i vatten, etanol, dimetylsulfoxid och metanol. Sparsamt löslig i het kloroform. Olöslig i dietyleter, bensen och kolvätelösningsmedel.
Formel vikt 111,14 (75,11 Vattenfattig)
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Trimethylamine-N-oxide dihydrate
Mention d'avertissement
  • Varning
Catégorie de danger
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Mention de danger
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Conseils de prudence
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylamine-N-oxide dihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.