Läs mer
Trimetylamin N-oxiddihydrat, 98 %
Produktkod. 10484891 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10484891 25 g Glasflaska 25g
10494891 100 g Glasflaska 100g
11995701 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10484891 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 421890250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    620.94 SEK
    557.65 SEK / 25g
    Save 63.29 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 62637-93-8 | C3H13NO3 | 111,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62637-93-8
Molekylformel C3H13NO3
Molekylvikt (g/mol) 111.14
MDL-nummer MFCD00149077
InChI-nyckel PGFPZGKEDZGJQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylamine-n-oxide dihydrate, trimethylamine n-oxide dihydrate, trimethylamine oxide dihydrate, trimethylamine oxide, dihydrate, n,n-dimethylmethanamine oxide, dihydrate, unii-c73wz0186w, trimethylammoniumoxid hydrat czech, methanamine oxide, n,n-dimethyl, dihydrate, methanamine, n,n-dimethyl-, n-oxide, dihydrate, n,n-dimethylmethanamine oxide dihydrate
PubChem CID 198430
LEDER O.O.C[N+](C)(C)[O-]
Specifications
Kemiskt namn eller material Trimethylamine N-oxide dihydrate
Smältpunkt 94,0 °C till 98,0 °C
Färg Vitt
Flampunkt 95 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (Total bas)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3NO·2H2O
Kvantitet 25 g
Fieser 01,1230; 02,434; 03,309; 06,624; 07,392; 08,507; 09,488; 14,329
Merck Index 15,9881
IUPAC-namn N,N-dimetylmetanaminoxiddihydrat
Formel vikt 111.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Trimethylamine N-oxide dihydrate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.