Läs mer
Trimethylanilinium Hydroxide, for Gas Chromatography, Solution 0.1M, Fisher Chemical
Produktkod. 10050510 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackning:
Amber glass bottle
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10050510 50 mL Amber glass bottle 50ml
1 options
Produktkod. 10050510 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/3510/10
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 1899-02-1
Färg Colorless
Förpackning Amber glass bottle
Molekylformel C9H15NO
MDL-nummer MFCD00041899
Kvantitet 50 mL
Synonym methelute, phenyltrimethylammonium hydroxide, trimethylanilinium hydroxide, phenyl trimethyl ammonium hydroxide, trimethylphenylammonium hydroxide, n,n,n-trimethylbenzenaminium hydroxide, n,n,n-trimethylanilinium hydroxide, benzenaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, ptah, ammonium, phenyltrimethyl-, hydroxide
InChI-nyckel HADKRTWCOYPCPH-UHFFFAOYSA-M
LEDER [OH-].C[N+](C)(C)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn trimethyl(phenyl)azanium;hydroxide
Molekylvikt (g/mol) 153.23
PubChem CID 15913
ChEBI CHEBI:85062
Formel vikt 153.22g/mol
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenyltrimethylammonium hydroxide, 0.1 M in methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H370-Orsakar organskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.