Läs mer
Trimethylarsinoxide KIT (1mg/ml in Water), TRC
Produktkod. 17939239
Change view
Kvantitet:
1 x 1 mL
Produktkod. Kvantitet
17939239 1 x 1 mL
1 options
Produktkod. 17939239 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT86751X1ML
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylarsinoxide
CAS 4964-14-1
Molekylformel C3 H9 As O
Kvantitet 1 x 1 mL
Synonym Trimethylarsine Oxide
InChI formel InChI=1S/C3H9AsO/c1-4(2,3)5/h1-3H3
LEDER C[As](=O)(C)C
IUPAC-namn dimethylarsorylmethane
Molekylvikt (g/mol) 136.02
Formel vikt 135.9869
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Trimethylarsinoxide 1 mg/mL