Läs mer
Trimetylboroxin (50 % lösning i THF), TRC
Produktkod. 30449444
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30449444 5 g
1 options
Produktkod. 30449444 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7961485G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylboroxin
CAS 823-96-1
Molekylformel C3H9B3O3
Kvantitet 5 g
Synonym 2,4,6-Trimethyl-boroxin, Trimethyl-boroxin, 2,4,6-Trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane, 2,4,6-Trimethylboroxine, Methaneboronic anhydride
InChI formel InChI=1S/C3H9B3O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h1-3H3
LEDER CB(OB(C)O1)OB1C
IUPAC-namn 2,4,6-trimetyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinan
Molekylvikt (g/mol) 125.53
Formel vikt 126.0831
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 50%