Läs mer
Trimetylboroxin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimethylboroxin |
| CAS | 823-96-1 |
| Molekylformel | C3H9B3O3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2,4,6-Trimethyl-boroxin, Trimethyl-boroxin, 2,4,6-Trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane, 2,4,6-Trimethylboroxine, Methaneboronic anhydride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9B3O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h1-3H3 |
| LEDER | CB(OB(C)O1)OB1C |
| IUPAC-namn | 2,4,6-trimetyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinan |
| Molekylvikt (g/mol) | 125.53 |
| Formel vikt | 126.0831 |