Läs mer
Trimetylboroxin, TRC
Produktkod. 30452409
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30452409 250 mg
1 options
Produktkod. 30452409 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT796145250MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylboroxin
CAS 823-96-1
Molekylformel C3H9B3O3
Kvantitet 250 mg
Synonym 2,4,6-Trimethyl-boroxin, Trimethyl-boroxin, 2,4,6-Trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane, 2,4,6-Trimethylboroxine, Methaneboronic anhydride
InChI formel InChI=1S/C3H9B3O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h1-3H3
LEDER CB(OB(C)O1)OB1C
IUPAC-namn 2,4,6-trimetyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinan
Molekylvikt (g/mol) 125.53
Formel vikt 126.0831