Läs mer
Trimetylboroxin, 3,5M (50 vikt %) lösning i THF
Produktkod. 10125510 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10125510 25 mL Glasflaska 25ml
10379273 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10125510 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 297520250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 823-96-1 | C3H9B3O3 | 125,53 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 823-96-1 , 109-99-9
Molekylformel C3H9B3O3
Molekylvikt (g/mol) 125.53
MDL-nummer MFCD00013354
InChI-nyckel GBBSAMQTQCPOBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylboroxine, 2,4,6-trimethylboroxin, trimethylboroxin, boroxin, trimethyl, trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane, trimethyboroxine, trimethyl boroxin, trimethylboroxaine, trimethyl boroxine, trimethyl-boroxine
PubChem CID 574072
IUPAC-namn 2,4,6-trimetyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinan
LEDER CB1OB(C)OB(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylboroxine
Namnnotering 50 wt. % Solution in THF
Smältpunkt -38.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8900g/mL, 0.89
Kokpunkt 78.0°C to 80.0°C
Flampunkt −9°C
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 mL
Formel vikt 125.54
Procent renhet 40.0 to 60.0% (ex Boron)
Fysisk form Lösning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trimethylboroxine, 50 wt% solution in THF
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, Trimethylboroxine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.