Läs mer
Trimetylboroxin, 50 % vikt sol. i THF
Produktkod. 15488008
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15488008 25 mL 25ml
15478008 5 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15488008 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61464.AC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3131.40 SEK
    2667.65 SEK / 25ml
    Save 463.75 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 823-96-1 | C3H9B3O3 | 125,53 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trimetylboroxin används som derivatiseringsmedel för GLC-analys. Det används inom en mängd olika områden, inklusive som polymerisationstillsats. Det används också vid framställning av CBS-katalysatorer för asymmetriska reduktioner.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anteckningar
Fukt- och ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 823-96-1
Molekylformel C3H9B3O3
Molekylvikt (g/mol) 125.53
MDL-nummer MFCD00013354
InChI-nyckel GBBSAMQTQCPOBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylboroxine, 2,4,6-trimethylboroxin, trimethylboroxin, boroxin, trimethyl, trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane, trimethyboroxine, trimethyl boroxin, trimethylboroxaine, trimethyl boroxine, trimethyl-boroxine
PubChem CID 574072
IUPAC-namn 2,4,6-trimetyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinan
LEDER CB1OB(C)OB(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylboroxine
Densitet 0.894
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN2924
Beilstein 1757008
Känslighet Ljus- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Inte blandbar i vatten.
Formel vikt 125.54
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w soln. in THF
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.