Läs mer
Trimetylenoxid, 97 %
Produktkod. 11437117
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11437117 5 g 5g
11447117 25 g 25g
11457117 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11437117 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14452.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1235.20 SEK
    1108.65 SEK / 5g
    Save 126.55 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 503-30-0 | C3H6O | 58,08 g/mol
Trimetylenoxid användbar för syntes av 3-substituerade propanoler genom reaktion med Grignards eller organolithiums i närvaro av CuBr.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Trimetylenoxid användbar för syntes av 3-substituerade
propanoler genom reaktion med Grignards eller organolithiums i närvaro av CuBr.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Rekommenderad lagringstemperatur är 2 - 8 °C. Den är hygroskopisk till sin natur och känslig för luft. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 503-30-0
Molekylformel C3H6O
Molekylvikt (g/mol) 58.08
MDL-nummer MFCD00005167
InChI-nyckel AHHWIHXENZJRFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylene oxide, 1,3-propylene oxide, 1,3-epoxypropane, oxacyclobutane, cyclooxabutane, trimethylenoxid, oxetan, 1,3-trimethylene oxide, propane, 1,3-epoxy, trimethylenoxid german
PubChem CID 10423
ChEBI CHEBI:30965
IUPAC-namn oxetan
LEDER C1COC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylene oxide
Smältpunkt -97 °C
Densitet 0.891
Kokpunkt 49 °C till 50 °C
Flampunkt −28 °C (−18 °F)
Brytningsindex 1.393
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 102382
Merck Index 14,9715
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 58.08
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trimethylene oxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxetane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.