Läs mer
Trimethylethylammonium Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimethylethylammonium Bromide |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H14N.BrH/c1-5-6(2,3)4;/h5H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 167.031 |