Läs mer
Trimethylhydroquinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimethylhydroquinone |
| CAS | 700-13-0 |
| Molekylformel | C9H12O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,3,5-Trimethyl-1,4-benzenediol, 1,4-Dihydroxy-2,3,5-trimethylbenzene, 2,3,5-Trimethyl-1,4-hydroquinone, 2,3,5-Trimethyl-p-hydroquinone, 2,3,5-Trimethylhydroquinone, NSC 401617, Pseudocumohydroquinone, Trimethyl-p-hydroquinone, Trimethylhydroquinone, ψ-Cumohydroquinone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O2/c1-5-4-8(10)6(2)7(3)9(5)11/h4,10-11H,1-3H3 |
| LEDER | Cc1cc(O)c(C)c(C)c1O |
| IUPAC-namn | 2,3,5-trimethylbenzene-1,4-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.19 |
| Formel vikt | 152.0837 |