Läs mer
Trimetylolpropanfosfat, TRC
Produktkod. 30450129
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30450129 1 g
1 options
Produktkod. 30450129 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7965001G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,1-Trimethylolpropane Phosphate
CAS 1005-93-2
Molekylformel C6 H11 O4 P
Kvantitet 1 g
Synonym 1,1,1-Trimethylolpropane phosphate, 2,6,7-Trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane','4-ethyl-','1-oxide (9CI','ACI), 1,3-Propanediol','2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-','cyclic phosphate (7CI), 1,3-Propanediol','2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-','cyclic phosphate (1:1) (8CI), 4-Ethyl-1-phospha-2,6,7-trioxabicyclo[2.2.2]octane 1-oxide, 4-Ethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane 1-oxide, Etbicuphat, Trimethylolpropane phosphate
InChI formel InChI=1S/C6H11O4P/c1-2-6-3-8-11(7,9-4-6)10-5-6/h2-5H2,1H3
LEDER CCC12COP(=O)(OC1)OC2
IUPAC-namn 4-etyl-2,6,7-trioxa-1λ^{5}-fosfabicyklo[2.2.2]oktan 1-oxid
Molekylvikt (g/mol) 178.12
Formel vikt 178.0395