Läs mer
Trimetylolpropantriakrylat, stabiliserat
Produktkod. 11337188
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11337188 100 g 100g
11357188 500 g 500g
11347188 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11337188 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 016445.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 15625-89-5 | C15H20O6 | 296,32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15625-89-5
Molekylformel C15H20O6
Molekylvikt (g/mol) 296.32
MDL-nummer MFCD00008628
InChI-nyckel DAKWPKUUDNSNPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylolpropane triacrylate, tmpta, viscoat 295, nk ester a tmpt, sartomer sr 351, ogumont t 200, saret 351, setalux uv 2241, ccris 92, unii-4b67kgl96s
PubChem CID 27423
ChEBI CHEBI:35028
IUPAC-namn 2,2-bis(prop-2-enoyloximetyl)butylprop-2-enoat
LEDER CCC(COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylolpropane triacrylate
Namnnotering Stabiliserad
Densitet 1.10 g/mL
Kokpunkt >200 °C (1 mmHg)
Flampunkt 87 °C (188 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.4735
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 296.31
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trimethylolpropane triacrylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylolpropane triacrylate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.