Läs mer
Trimethylolpropane Triglycidyl Ether (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimethylolpropane Triglycidyl Ether (Technical Grade) |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H26O6/c1-2-15(9-16-3-12-6-19-12,10-17-4-13-7-20-13)11-18-5-14-8-21-14/h12-14H,2-11H2,1H3 |
| Formel vikt | 302.1729 |