Läs mer
Trimethyloxonium tetrafluoroborate, 96%
Produktkod. 11432178
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11432178 250 g 250g
11412178 10 g 10g
11422178 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11432178 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15175.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 420-37-1 | C3H9BF4O | 147.91 g/mol
Trimetyloxoniumtetrafluorborat fungerar som ett avmetyleringsmedel och aktiverar CX-multipelbindningar. Det är involverat i förestringen av polyfunktionella karboxylsyror. Det fungerar som en katalysator vid polymerisation av cykliska sulfider och etrar. Vidare används den vid Beckmann-omlagring av oximer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trimethyloxoniumtetrafluoroborate fungerar som ett avmetyleringsmedel och aktiverar CX-multipelbindningar. Det är involverat i förestringen av polyfunktionella karboxylsyror. Det fungerar som en katalysator vid polymerisation av cykliska sulfider och etrar. Vidare används den vid Beckmann-omlagring av oximer.
Löslighet
Löslig i nitrobensen, nitrometan, kloroform, varm aceton, flytande svaveldioxid. Något löslig i diklormetan. Olösligt i vanliga organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 420-37-1
Molekylformel C3H9BF4O
Molekylvikt (g/mol) 147.91
MDL-nummer MFCD00011798
InChI-nyckel CZVZBKHWOFJNCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyloxonium tetrafluoroborate, trimethyloxidanium tetrafluoroborate, tetrafluoroboranuide; trimethyloxidanium, trimethyloxonium fluoborate, acmc-209jn1, ksc236c1n, trimethyloxonium tetrafluroborate, trimethyloxonium tetrafloroborate, trimethyloxonium tetrafluorborate, trimethyloxonium tetraflouroborate
PubChem CID 2735153
LEDER C[O+](C)C.F[B-](F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethyloxonium Tetrafluoroborate
Smältpunkt ∽190°C (decomposition)
Analysprocentintervall 96%
Kvantitet 250 g
Beilstein 3597303
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in nitrobenzene,nitromethane,chloroform,hot acetone,liquid sulfur dioxide. Slightly soluble in dichloromethane. Insoluble in common organic solvents.
IUPAC-namn tetrafluorboranid; trimetyloxidan
Formel vikt 147.91
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.