Läs mer
Trimethyloxonium Tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15802261
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15802261 10 g 10g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15802261 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8416380010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 420-37-1
Smältpunkt 202°C to 203°C (Sublimed)
MDL-nummer MFCD00011798
Kvantitet 10 g
Synonym Trimethyloxonium tetrafluoroborate, Trimethyloxonium tetrafluoroborate
Molekylvikt (g/mol) 147.91