Läs mer
Trimetylfenylammoniumjodid, TRC
Produktkod. 30454572
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30454572 500 mg
1 options
Produktkod. 30454572 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT796640500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylphenylammonium Iodide
CAS 98-04-4
Molekylformel C9H14IN
Kvantitet 500 mg
Synonym Trimethylanilinium Iodide, Phenyltrimethylammonium Iodide, N,N,N-Trimethylanilinium Iodide
InChI formel InChI=1S/C9H14N.HI/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [I-].C[N+](C)(C)c1ccccc1
IUPAC-namn trimetyl(fenyl)azanium; Jodid
Molekylvikt (g/mol) 263.12
Formel vikt 263.0171