Läs mer
Trimetylfenylammonium Tribromid, TRC
Produktkod. 30455407
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30455407 10 g
1 options
Produktkod. 30455407 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT79614010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylphenylammonium Tribromide
CAS 4207-56-1
Molekylformel C9H14Br3N
Kvantitet 10 g
Synonym N,N,N-Trimethylbenzenaminium (Tribromide) (1:1), Trimethylphenylammonium (Tribromide), N,N,N-Trimethylbenzenaminium (Tribromide), N,N,N-Trimethylbenzenaminium Bromide (Br31-), Jacques Reagent, NSC 138640, NSC 173340, NSC 87897, Phenyltrimethylammonium Perbromide, Phenyltrimethylammonium Tribromide, Trimethylphenylammonium Perbromide
InChI formel InChI=1S/C9H14N.Br3/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;1-3-2/h4-8H,1-3H3;/q+1;-1
LEDER C[N+](C)(C)c1ccccc1.Br[Br-]Br
Molekylvikt (g/mol) 375.93
Formel vikt 372.8676