missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Trimetylfenyltin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimethylphenyltin |
| CAS | 934-56-5 |
| Molekylformel | C9H14Sn |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Phenyltrimethylstannane, Phenyltrimethyltin, Trimethylmonophenyltin, Trimethylphenylstannane, Trimethylstannylbenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5.3CH3.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H3; |
| LEDER | C[Sn](C)(C)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | trimetyl(fenyl)stannane |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.92 |
| Formel vikt | 242.0117 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?