Läs mer
Trimetylfloroglucinol, TRC
Produktkod. 30137860
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137860 5 mg
30135822 10 mg
30004266 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137860 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7966005MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4463-03-0
Molekylformel C9 H12 O3
Molekylvikt (g/mol) 168.19
Synonym 2,4,6-trimethylbenzene-1,3,5-triol, 2,4,6-Trimethyl-1,3,5-benzenetriol;
IUPAC-namn 2,4,6-trimetylbensen-1,3,5-triol
LEDER Cc1c(O)c(C)c(O)c(C)c1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylphloroglucinol
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H12O3/c1-4-7(10)5(2)9(12)6(3)8(4)11/h10-12H,1-3H3
Formel vikt 168.079