Läs mer
Trimethylphosphine oxide
Produktkod. 11357268
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357268 1 g 1g
11367268 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357268 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 030394.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 676-96-0 | C3H9OP | 92.078 g/mol
Trimetylfosfinoxid är en vanlig biprodukt vid organisk syntes, inklusive Wittig-, Staudinger-, Mitsunobu-reaktionerna och även vid tillverkning av trifenylfosfin. Det är ett populärt reagens för att inducera kristallisation av olika kemiska föreningar. Den fungerar som en utmärkt ligand för hårdmetallcentra. Den kan reagera med 9-metyl-9-azoniantracenmetylsulfat för att få (10-metyl-9,10-dihydro-akridin-9-yl)-fosfonsyradimetylester med användning av natriumjodid och acetonitril som lösningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 676-96-0
Molekylformel C3H9OP
Molekylvikt (g/mol) 92.078
MDL-nummer MFCD00013910
InChI-nyckel LRMLWYXJORUTBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylphosphine oxide, phosphine oxide, trimethyl, ch3 3po, phosphine oxide,trimethyl-6ci,8ci,9ci, dimethylphosphoryl methane, trimethylphosphane oxide, trimethylphosphineoxide, me3po, acmc-1bhzf, trimethyloxylatophosphonium
PubChem CID 69609
IUPAC-namn dimethylphosphorylmethane
LEDER CP(=O)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylphosphine oxide
Smältpunkt 140°C to 141°C
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in polar organic solvents.
Formel vikt 92.08
Fysisk form Crystalline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.