Läs mer
Trimethylpyruvic acid, ca. 60% aq. soln.
Produktkod. 11487256
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11487256 50 g 50g
11497256 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11487256 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25582.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 815-17-8 | C6H10O3 | 130.143 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 815-17-8
Molekylformel C6H10O3
Molekylvikt (g/mol) 130.143
MDL-nummer MFCD00154352
InChI-nyckel IAWVHZJZHDSEOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethyl-2-oxobutyric acid, trimethylpyruvic acid, butanoic acid, 3,3-dimethyl-2-oxo, pyruvic acid, trimethyl, glyoxylic acid, tert-butyl, unii-29cl615clh, 3,3-dimethyl-2-oxo-butanoic acid, butyric acid, 3,3-dimethyl-2-oxo, tert-butylglyoxylic acid, trimethlpyruvic acid
PubChem CID 13150
IUPAC-namn 3,3-dimetyl-2-oxosmörsyra
LEDER CC(C)(C)C(=O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylpyruvic acid
Linjär formel (CH3)3CCOCO2H
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3265
Känslighet May form a precipitate
Formel vikt 130.14
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) ≈60% aq. Soln.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.