Läs mer
Trimetylsilanol, 95 %
Produktkod. 15417788
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15417788 5 g 5g
15427788 25 g 25g
15437788 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15417788 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61276.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1066-40-6 | C3H10OSi| 90,20 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användning
Trimetylsilanol används som hydrofob beläggning på silikatytor. Används som ett antimikrobiellt medel.
Löslighet
Lösligt i vatten (1,00 mg/ml).
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med bra ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1066-40-6
Molekylformel C3H9LiOSi
Molekylvikt (g/mol) 96.13
MDL-nummer MFCD02751657
InChI-nyckel OXOZHAWWRPCVGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilanol, silanol, trimethyl, unii-z4bin3300p, trimethylhydroxysilane, ccris 1320, hydroxy trimethyl silane, silanol, 1,1,1-trimethyl, ksc504m9b, 2004-14-0 lithium salt, 10519-96-7 potassium salt
PubChem CID 66110
IUPAC-namn hydroxi(trimetyl)silan
LEDER [Li+].C[Si](C)(C)[O-]
Specifikationer
Kokpunkt 98°C to 100°C
Kemiskt namn eller material Trimethylsilanol
Kvantitet 5 g
Linjär formel (CH3)3SiOH
UN-nummer UN1993
Beilstein 1361356
Flampunkt 4°C (39°F)
Löslighetsinformation Soluble in water (1.00mg/ml).
Formel vikt 90.2
Procent renhet 95%
Densitet 0.814
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.