Läs mer
Trimethylsilanol, TRC
Produktkod. 30454075
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30454075 5 g
1 options
Produktkod. 30454075 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT8964835G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylsilanol
CAS 1066-40-6
Molekylformel C3 H10 O Si
Kvantitet 5 g
Synonym Trimethylsilanol, Silanol','1,1,1-trimethyl- (ACI), 1,1,1-Trimethylsilanol (ACI), Silanol','trimethyl- (6CI','8CI','9CI), Hydroxytrimethylsilane, LS 310, Trimethylhydroxysilane, Trimethylsilanol, Trimethylsilyl alcohol
InChI formel InChI=1S/C3H10OSi/c1-5(2,3)4/h4H,1-3H3
LEDER C[Si](C)(C)O
IUPAC-namn hydroxy(trimethyl)silane
Molekylvikt (g/mol) 90.196
Formel vikt 90.0501