Läs mer
Trimethylsilyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate, 94%
Produktkod. 11357029
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357029 25 g 25g
15447625 1 g 1g
11347029 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11357029 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26857.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 120801-75-4 | C5H9F3O4SSi | 250.26 g/mol
Trimetylsilyl-2,2-difluor-2-(fluorsulfonyl)acetat är ett fluoralkyleringsmedel, reaktant för framställning av difluorcyklopropener, framställning av difluorkarbenreagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trimetylsilyl-2,2-difluor-2-(fluorsulfonyl)acetat är ett fluoralkyleringsmedel, reaktant för framställning av difluorcyklopropener, framställning av difluorkarbenreagens.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120801-75-4
Molekylformel C5H9F3O4SSi
Molekylvikt (g/mol) 250.26
MDL-nummer MFCD02093343
InChI-nyckel XHVSCKNABCCCAC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778022
IUPAC-namn trimetylsilyl-2,2-difluor-2-fluorsulfonylacetat
LEDER C[Si](C)(C)OC(=O)C(F)(F)S(F)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylsilyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate
Densitet 1.27
Kokpunkt 156°C
Flampunkt 26°C (79°F)
Brytningsindex 1.367
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2920
Synonym trimethylsilyl 2,2-difluoro-2-fluorosulfonyl acetate, trimethylsilyl 2-fluorosulfonyl difluoroacetate, trimethylsilyl2-fluorosulphonyl difluoroacetate, trimethylsilyl fluorosulfonyldifluoroacetate, trimethylsilyl difluoro fluorosulfonyl acetate, trimethylsilyl 2-fluorosulphonyl difluoroacetate, 2,2-difluoro-2-fluorosulfonyl acetic acid trimethylsilyl ester, pubchem22642, g00021-watson-int, acmc-1c7yr
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 250.27
Procent renhet 94%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.