Läs mer
Trimethylsilyl acetate, 97%
Produktkod. 11449527
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449527 100 g 100g
11439527 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449527 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22037.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2754-27-0 | C5H12O2Si | 132.234 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2754-27-0
Molekylformel C5H12O2Si
Molekylvikt (g/mol) 132.234
MDL-nummer MFCD00008695
InChI-nyckel QHUNJMXHQHHWQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetoxytrimethylsilane, trimethylacetoxysilane, acetato trimethylsilane, acetic acid trimethylsilyl ester, silanol, trimethyl-, acetate, silanol, 1,1,1-trimethyl-, 1-acetate, tmsoac, o-trimethylsilylacetate, trimethylsilyl acetate
PubChem CID 75988
IUPAC-namn trimetylsilylacetat
LEDER CC(=O)O[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylsilyl acetate
Smältpunkt -32°C
Densitet 0.884
Kokpunkt 107°C
Flampunkt 4°C (39°F)
Linjär formel CH3CO2Si(CH3)3
Brytningsindex 1.388
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 1744463
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 132.24
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trimethylsilyl acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylsilyl acetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.