Läs mer
Trimethylsilyl acetate 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10455285 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
100g; Glass bottle
Produktkod.
10455285 100g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10455285 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 391981000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylsilyl acetate
CAS 2754-27-0
Densitet 0.8840g/mL, 0.884
Kokpunkt 102.0°C to 104.0°C
Flampunkt 19°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C5H12O2Si
Linjär formel CH3COOSi(CH3)3
Brytningsindex 1.3870 to 1.3890
MDL-nummer MFCD00008695
Kvantitet 100g
Synonym acetoxytrimethylsilane, trimethylacetoxysilane, acetato trimethylsilane, acetic acid trimethylsilyl ester, silanol, trimethyl-, acetate, silanol, 1,1,1-trimethyl-, 1-acetate, tmsoac, o-trimethylsilylacetate, trimethylsilyl acetate
InChI-nyckel QHUNJMXHQHHWQP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)O[Si](C)(C)C
IUPAC-namn trimethylsilyl acetate
Molekylvikt (g/mol) 132.234
PubChem CID 75988
Formel vikt 132.23
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trimethylsilyl acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.