Läs mer
(Trimetylsilyl)acetylen, 98 %
Produktkod. 11415273
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11415273 25 g 25g
11405273 5 g 5g
11425273 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11415273 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12856.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1066-54-2 | C5H10Si | 98,22 g/mol
(Trimetylsilyl)acetylen används vid framställning av trimetylsilanyl-propiolsyraetylester genom att reagera med karbonkloridsyraetylester såväl som vid syntes av jodalkener genom radikaltillsats av perfluoralkyljodider. Den används som en nukleofil i acylerings- och alkyleringsreaktioner av Friedel-Crafts-typ, som en ligand i organometallisk kemi och ett användbart reagens i cykloadditionsreaktioner. Det fungerar som en prekursor till litiumtrimetylsilylacetylid. Det finner tillämpning i syntesen av (± )-östron.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(Trimetylsilyl)acetylen används vid framställning av trimetylsilanyl-propiolsyraetylester genom att reagera med karbonkloridsyraetylester såväl som vid syntes av jodalkener genom radikaltillsats av perfluoralkyljodider. Den används som en nukleofil i acylerings- och alkyleringsreaktioner av Friedel-Crafts-typ, som en ligand i organometallisk kemi och ett användbart reagens i cykloadditionsreaktioner. Det fungerar som en prekursor till litiumtrimetylsilylacetylid. Det finner tillämpning i syntesen av (± )-östron.
Löslighet Blandbar med organiska
lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1066-54-2
Molekylformel C5H10Si
Molekylvikt (g/mol) 98.22
MDL-nummer MFCD00008569
InChI-nyckel CWMFRHBXRUITQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilylacetylene, trimethylsilyl acetylene, silane, ethynyltrimethyl, ethynyl-trimethyl-silane, ethynyl trimethyl silane, tms acetylene, ethynyltrimethyl silane, trimethylsilyl-acetylene, tmsacetylene
PubChem CID 66111
IUPAC-namn etynyl(trimetyl)silan
LEDER C[Si](C)(C)C#C
Specifikationer
Kokpunkt 52 °C till 53 °C
Kemiskt namn eller material (Trimethylsilyl)acetylene
Kvantitet 25 g
Flampunkt < −34 °C (−29 °F)
Brytningsindex 1.39
Densitet 0.71
Linjär formel HC≡CSi(CH3)3
UN-nummer UN1993
Beilstein 906752
Löslighetsinformation Blandbar med organiska lösningsmedel.
Formel vikt 98.22
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (Trimethylsilyl)acetylene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: (Trimethylsilyl)acetylene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.