Läs mer
Trimetylsilylazid, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11372685
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372685 25 g 25g
11362685 5 g 5g
11382685 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11372685 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00173.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4648-54-8 | C3H9N3Si | 115.21 g/mol
Trimetylsilylazid används som azidoneringsreagens för aminer, amider, aldehyder och ketoner. Det är involverat i framställningen av alfa- och beta-siloxiazider från karbonylföreningar och epoxider. Det används också vid framställning av heterocykliska föreningar och fungerar också som ett effektivt substitut för vätesyra. Vidare används det i den totala syntesen av oseltamivir.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trimetylsilylazid används som azidoneringsreagens för aminer, amider, aldehyder och ketoner. Det är involverat i framställningen av alfa- och beta-siloxiazider från karbonylföreningar och epoxider. Det används också vid framställning av heterocykliska föreningar och fungerar också som ett effektivt substitut för vätesyra. Vidare används det i den totala syntesen av oseltamivir.
Löslighet Blandbar med
toluen, diklormetan, dietyleter och de flesta organiska lösningsmedel.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4648-54-8
Molekylformel C3H9N3Si
Molekylvikt (g/mol) 115.21
MDL-nummer MFCD00001986
InChI-nyckel SEDZOYHHAIAQIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl azide, silane, azidotrimethyl, trimethylsilylazide, azido trimethyl silane, ccris 8048, tms azide, tms-azide, trimethyl silylazide, trimethylsilyl-azide, azido trimethylsilane
PubChem CID 78378
LEDER C[Si](C)(C)N=[N+]=[N-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylsilyl azide
Smältpunkt -95°C
Densitet 0.872
Kokpunkt 95°C to 99°C
Flampunkt 6°C (42°F)
Brytningsindex 1.414
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1992
Beilstein 1903730
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible with toluene,dichloromethane,diethyl ether and most organic solvents.
IUPAC-namn azido(trimetyl)silan
Formel vikt 115.21
Procent renhet 94%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trimethylsilyl azide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylsilyl azide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.