Läs mer
Trimetylsilylazid, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11382685
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11382685
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L00173.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4648-54-8 | C3H9N3Si | 115.21 g/mol
Trimetylsilylazid används som azidoneringsreagens för aminer, amider, aldehyder och ketoner. Det är involverat i framställningen av alfa- och beta-siloxiazider från karbonylföreningar och epoxider. Det används också vid framställning av heterocykliska föreningar och fungerar också som ett effektivt substitut för vätesyra. Vidare används det i den totala syntesen av oseltamivir.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trimetylsilylazid används som azidoneringsreagens för aminer, amider, aldehyder och ketoner. Det är involverat i framställningen av alfa- och beta-siloxiazider från karbonylföreningar och epoxider. Det används också vid framställning av heterocykliska föreningar och fungerar också som ett effektivt substitut för vätesyra. Vidare används det i den totala syntesen av oseltamivir.
Löslighet Blandbar med
toluen, diklormetan, dietyleter och de flesta organiska lösningsmedel.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4648-54-8
Molekylformel C3H9N3Si
Molekylvikt (g/mol) 115.21
MDL-nummer MFCD00001986
InChI-nyckel SEDZOYHHAIAQIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl azide, silane, azidotrimethyl, trimethylsilylazide, azido trimethyl silane, ccris 8048, tms azide, tms-azide, trimethyl silylazide, trimethylsilyl-azide, azido trimethylsilane
PubChem CID 78378
LEDER C[Si](C)(C)N=[N+]=[N-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylsilyl azide
Smältpunkt -95°C
Densitet 0.872
Kokpunkt 95°C to 99°C
Flampunkt 6°C (42°F)
Brytningsindex 1.414
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1992
Beilstein 1903730
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible with toluene,dichloromethane,diethyl ether and most organic solvents.
IUPAC-namn azido(trimetyl)silan
Formel vikt 115.21
Procent renhet 94%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.