Läs mer
Trimethylsilyl bromoacetate, 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10582231 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10582231 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10582231 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 215990050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylsilyl bromoacetate
Namnnotering 98%
CAS 18291-80-0
Färg Yellow
Densitet 1.28g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C5H11BrO2Si
Linjär formel BrCH2CO2Si(CH3)3
Brytningsindex 1.4420 to 1.4450 (20°C, 589nm)
MDL-nummer MFCD00000187
Kvantitet 5 g
Synonym trimethylsilyl bromoacetate, bromoacetic acid trimethylsilyl ester, acetic acid, bromo-, trimethylsilyl ester, acmc-209ek0, trimethylsilyl monobromoacetate, trimethylsilylbromoacetate, bromoacetic acid, tms derivative, zchhfmwudhxpfn-uhfffaoysa
InChI-nyckel ZCHHFMWUDHXPFN-UHFFFAOYSA-N
LEDER C[Si](C)(C)OC(=O)CBr
IUPAC-namn trimethylsilyl 2-bromoacetate
Molekylvikt (g/mol) 211.13
PubChem CID 87554
Formel vikt 211.14
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Liquid