Läs mer
Trimetylsilylcyanid, 97 %
Produktkod. 11494147
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494147 5 g 5g
11404157 25 g 25g
11414157 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494147 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19598.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7677-24-9 | C4H9NSi | 99,21 g/mol
Trimetylsilylcyanid används som reagens vid framställning av optiskt aktiva cyanohydriner. Det används vid derivatisering av komplexa metabolitblandningar med GC-MS. Det används vid framställning av Reissert-föreningar, som representerar reaktiva polyamider. Vidare används det för att omvandla pyridin-N-oxider till 2-cyanopyridin. Det används också som en cyanidkälla i en enantioselektiv organokatalytisk reaktion av Strecker-typ av alifatiska N,N-dialkylhydrazoner. Utöver detta används det som ett reagens för cyanosilylering av aldehyder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trimetylsilylcyanid används som reagens vid framställning av optiskt aktiva cyanohydriner. Det används vid derivatisering av komplexa metabolitblandningar med GC-MS. Det används vid framställning av Reissert-föreningar, som representerar reaktiva polyamider. Vidare används det för att omvandla pyridin-N-oxider till 2-cyanopyridin. Det används också som en cyanidkälla i en enantioselektiv organokatalytisk reaktion av Strecker-typ av alifatiska N,N-dialkylhydrazoner. Utöver detta används det som ett reagens för cyanosilylering av aldehyder.
Löslighet Blandbar med
organiska lösningsmedel.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras svalt. Oförenligt med vatten, starka oxidationsmedel, starka reduktionsmedel, starka syror och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7677-24-9
Molekylformel C4H9NSi
Molekylvikt (g/mol) 99.21
MDL-nummer MFCD00001765
InChI-nyckel LEIMLDGFXIOXMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl cyanide, cyanotrimethylsilane, trimethylsilanecarbonitrile, trimethylsilylcyanide, silanecarbonitrile, trimethyl, trimethylsilylnitrile, tmscn, trimethyl silane cyanide, trimethylsilylcarbonitrile, tms cyanide
PubChem CID 82115
IUPAC-namn trimetylsilylformonitril
LEDER C[Si](C)(C)C#N
Specifikationer
Kokpunkt 118°C to 119°C
Kemiskt namn eller material Trimethylsilyl cyanide
Smältpunkt 11°C to 12°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3383
Beilstein 1737612
Flampunkt 1°C (33°F)
Löslighetsinformation Miscible with organic solvents.
Formel vikt 99.21
Procent renhet 97%
Odör Almond-like
Brytningsindex 1.391
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.783
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trimethylsilyl cyanide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylsilyl cyanide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.