Learn More
Trimetylsilylcyanid, 98 %, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Trimethylsilyl cyanide |
| CAS | 7677-24-9 |
| Smältpunkt | 11,0 °C |
| Densitet | 0.7440g/mL, 0.744 |
| Kokpunkt | 114,0 °C till 117,0 °C |
| Flampunkt | 1 °C |
| Analysprocentintervall | 97,5 % min. (GC) |
| Förpackning | AcroSeal™ Glasflaska |
| Molekylformel | C4H9NSi |
| Linjär formel | (CH3)3SiCN |
| Show More |
Safety and Handling
- Trimethylsilyl cyanide
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H300-Dödligt vid förtäring.
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.