Läs mer
(Trimethylsilyl)diazomethane, approx. 2M solution in diethyl ether, AcroSeal™
Produktkod. 10801681 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10801681 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100ml
1 options
Produktkod. 10801681 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 429201000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 18107-18-1 | C4H10N2Si | 114.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Trimethylsilyl)diazomethane
CAS 18107-18-1, 60-29-7
CAS Min % 28.19, 67.36
CAS Max % 32.64, 71.81
Färg Colorless
Densitet 0.7700g/mL, 0.77
Flampunkt −35°C
Förpackning AcroSeal™ Glass Bottle
Molekylformel C4H10N2Si
MDL-nummer MFCD00053946
Kvantitet 100 mL
Synonym trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4
InChI-nyckel ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N
LEDER C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-]
IUPAC-namn diazomethyl(trimethyl)silane
Molekylvikt (g/mol) 114.23
PubChem CID 167693
Formel vikt 114.23
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (Trimethylsilyl)diazomethane, ca. 2M solution in diethylether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.