Läs mer
(Trimethylsilyl)diazomethane, approx. 2M solution in diethyl ether
Produktkod. 10492694 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 mL
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
5ml
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10492694
Brand: Thermo Scientific Acros 397621000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 18107-18-1 | C4H10N2Si | 114.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18107-18-1, 60-29-7
Molekylformel C4H10N2Si
Molekylvikt (g/mol) 114.23
MDL-nummer MFCD00053946
InChI-nyckel ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4
PubChem CID 167693
IUPAC-namn diazomethyl(trimethyl)silane
LEDER C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Trimethylsilyl)diazomethane
Namnnotering Approx. 2M solution in diethyl ether
CAS Min % 28.19, 67.36
CAS Max % 32.64, 71.81
Färg White
Densitet 0.7700g/mL, 0.77
Flampunkt −35°C
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 100 mL
Formel vikt 114.23
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (Trimethylsilyl)diazomethane, ca. 2M solution in diethylether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.