Läs mer
(Trimetylsilyl)diazometan, teknisk, ca. 1,8 till 2,4M lösning i hexaner, AcroSeal™ , ACROS Organics™
Produktkod. 10141095 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10141095 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
1 options
Produktkod. 10141095 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 429211000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5835.00 SEK
    5085.65 SEK / 100ml
    Save 749.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 18107-18-1 | C4H10N2Si | 114.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Trimethylsilyl)diazomethane
CAS 18107-18-1, 92112-69-1
CAS Min % 32.15, 62.77
CAS Max % 37.23, 67.85
Färg Gult
Densitet 0.6750g/mL, 0.675
Kokpunkt 96,0 °C
Flampunkt −23 °C
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Molekylformel C4H10N2Si
Linjär formel (CH3)3SiCHN2
MDL-nummer MFCD00053946
Kvantitet 100 mL
Synonym trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
InChI-nyckel ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N
LEDER C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-]
IUPAC-namn diazometyl(trimetyl)silan
Molekylvikt (g/mol) 114.22
PubChem CID 167693
Formel vikt 114.22
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Lösning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (Trimethylsilyl)diazomethane (2.0M solution in hexanes)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H315-Irriterar huden.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.