Läs mer
Trimethylsilyl isocyanate, 94%
Produktkod. 11440473
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440473 250 g 250g
11420473 10 g 10g
11430473 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440473 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12633.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1118-02-1 | C4H9NOSi | 115.21 g/mol
Trimetylsilylisocyanat används vid framställning av 1-osubstituerade 4-(dialkylamino)imidazolin-2-oner. Den finner tillämpning vid karbamoylering av aromatiska kolväten och alkoholer. Det används också vid framställning av primära amider från Grignard-reagenser. Vidare används det vid syntes av cykliska imider. Det används också för syntes av trifluoracetylisocyanat och cykliska imider. Utöver detta används det vid omvandling av isocyanater till karbodiimider med användning av cyklopentadienyl Mn(CO) 3- katalys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trimetylsilylisocyanat används vid framställning av 1-osubstituerade 4-(dialkylamino)imidazolin-2-oner. Den finner tillämpning vid karbamoylering av aromatiska kolväten och alkoholer. Det används också vid framställning av primära amider från Grignard-reagenser. Vidare används det vid syntes av cykliska imider. Det används också för syntes av trifluoracetylisocyanat och cykliska imider. Utöver detta används det vid omvandling av isocyanater till karbodiimider med användning av cyklopentadienyl Mn(CO) 3- katalys.
Löslighet Blandbar med
etrar och o-diklorbensen.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror, starka baser, alkoholer och aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1118-02-1
Molekylformel C4H9NOSi
Molekylvikt (g/mol) 115.21
MDL-nummer MFCD00001993
InChI-nyckel NIZHERJWXFHGGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl isocyanate, silane, isocyanatotrimethyl, trimethylsilylisocyanate, isocyanato trimethyl silane, trimethylisocyanatosilane, tmsisocyanate, tms isocyanate, tms-isocyanate, tms isocynate
PubChem CID 70696
IUPAC-namn isocyanato(trimetyl)silan
LEDER C[Si](C)(C)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylsilyl isocyanate
Smältpunkt -49°C
Densitet 0.859
Kokpunkt 90°C to 92°C
Flampunkt −2°C (28°F)
Odör Acrid
Brytningsindex 1.396
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2478
Beilstein 1744962
Känslighet Moisture sensitive; May form a precipitate
Löslighetsinformation Miscible with ethers and o-dichlorobenzene.
Formel vikt 115.21
Procent renhet 94%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.