Läs mer
Trimethylsilyl isocyanate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimethylsilyl isocyanate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NOSi/c1-7(2,3)5-4-6/h1-3H3 |
| Formel vikt | 115.045 |