Läs mer
Trimethylsilyl isothiocyanate, 94%
Produktkod. 11332086
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11332086 25 g 25g
11322086 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332086 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03277.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2290-65-5 | C4H9NSSi | 131.268 g/mol
Trimetylsilylisotiocyanat används som derivatiseringsreagens under syntesen av aminosyratiohydantoiner. Det deltar i ringöppningsreaktionen av N-substituerade aziridiner och cyklohexenoxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trimetylsilylisotiocyanat används som derivatiseringsreagens under syntesen av aminosyratiohydantoiner. Det deltar i ringöppningsreaktionen av N-substituerade aziridiner och cyklohexenoxid.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibla material är Starka oxidationsmedelAlkoholer, Starka baser, Aminer, syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2290-65-5
Molekylformel C4H9NSSi
Molekylvikt (g/mol) 131.268
MDL-nummer MFCD00004797
InChI-nyckel XLTUPERVRFLGLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl isothiocyanate, silane, isothiocyanatotrimethyl, trimethylsilylisothiocyanate, isothiocyanato trimethyl silane, tmsisothiocyanate, tms-isothiocyanate, acmc-1clhj, trimethylsilyl-isothiocyanate, trimethylsilyl isothio-cyanate
PubChem CID 75297
IUPAC-namn isotiocyanato(trimetyl)silan
LEDER C[Si](C)(C)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylsilyl isothiocyanate
Smältpunkt -33°C
Densitet 0.932
Kokpunkt 143°C to 144°C
Flampunkt 29°C (84°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.482
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1992
Beilstein 1745262
Känslighet Moisture sensitive; May form a precipitate
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 131.27
Procent renhet 94%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trimethylsilyl isothiocyanate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylsilyl isothiocyanate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.