Läs mer
(Trimetylsilyl)metylmagnesiumklorid, 0,5 M i 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15451426
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15451426 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 15451426 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54635.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13170-43-9 | C4H11ClMgSi | 146.97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Trimethylsilyl)methylmagnesium chloride
CAS 13170-43-9
Molekylformel C4H11ClMgSi
Linjär formel (CH3)3SiCH2MgCl
MDL-nummer MFCD00009916
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2924
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Synonym trimethylsilylmethylmagnesium chloride, tmsch2mgcl, trimethylsilyl methylmagnesium chloride, trimethylsilyl methyl magnesium chloride, trimethylsilyl methylmagnesium chloride solution, me3sich2mgcl, naqatmjwcjchoz-uhfffaoysa-m, chlorotrimethylsilylmethyl magnesium, trimethylsiylmethylmagnesium chloride
InChI-nyckel NAQATMJWCJCHOZ-UHFFFAOYSA-M
LEDER C[Si](C)(C)C[Mg]Cl
IUPAC-namn magnesium;metanidyl(trimetyl)silan;klorid
Molekylvikt (g/mol) 146.97
PubChem CID 2734900
Formel vikt 146.97
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.5M in 2-MeTHF
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.