Läs mer
(Trimetylsilyl)metylmagnesiumklorid, 1,3M lösning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-2799242 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
Produktkod. 10287212
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13170-43-9 | C4H11ClMgSi | 146.97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13170-43-9, 109-99-9, 108-88-3
Molekylformel C4H11ClMgSi
Molekylvikt (g/mol) 146.97
MDL-nummer MFCD00009916
InChI-nyckel NAQATMJWCJCHOZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym trimethylsilylmethylmagnesium chloride, tmsch2mgcl, trimethylsilyl methylmagnesium chloride, trimethylsilyl methyl magnesium chloride, trimethylsilyl methylmagnesium chloride solution, me3sich2mgcl, naqatmjwcjchoz-uhfffaoysa-m, chlorotrimethylsilylmethyl magnesium, trimethylsiylmethylmagnesium chloride
PubChem CID 2734900
LEDER C[Si](C)(C)C[Mg]Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Trimethylsilyl)methylmagnesium chloride
Färg Färglös till grön
Namnnotering 1.1M Solution in THF
CAS Min % 18.37, 80.22
CAS Max % 19.78, 81.63
Linjär formel (CH3)3Si-CH2-MgCl
Koncentration 1.2 to 1.5M
Fieser 16,118; 15,343; 12,540; 06,636; 05,724; 10,433
Densitet 1.0400g/mL, 1.04
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts violently with water.
IUPAC-namn [(kloromagnesio)metyl]trimetylsilan
Formel vikt 146.97
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Kvantitet 100 mL
Flampunkt −17°C
Fysisk form Lågt smältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (Trimethylsilyl)methylmagnesium chloride, 1.1M solution in THF
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.