Läs mer
Trimethylsilyl(trifluoromethane), TRC
Produktkod. 30456619
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30456619 50 g
1 options
Produktkod. 30456619 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT79693050G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylsilyl(trifluoromethane)
CAS 81290-20-2
Molekylformel C4H9F3Si
Kvantitet 50 g
Synonym (Trifluoromethyl)trimethylsilane, Reagents','Ruppert's, Ruppert's reagent, Trifluoro(trimethylsilyl)methane, Trimethyl(trifluoromethyl)silane, Trimethylsilyl(trifluoromethyl)silane, Trimethylsilyltrifluoromethane
InChI formel InChI=1S/C4H9F3Si/c1-8(2,3)4(5,6)7/h1-3H3
LEDER C[Si](C)(C)C(F)(F)F
IUPAC-namn trimethyl(trifluoromethyl)silane
Molekylvikt (g/mol) 142.19
Formel vikt 142.0426