Läs mer
Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, 99%
Produktkod. 10237473 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
250 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10237473 250 mL Glasflaska 250ml
10042630 10 mL Glasflaska -
10042640 50 mL Glasflaska 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10237473 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 209442500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 27607-77-8 | C4H9F3O3SSi | 222.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27607-77-8
Molekylformel C4H9F3O3SSi
Molekylvikt (g/mol) 222.26
MDL-nummer MFCD00000406
InChI-nyckel FTVLMFQEYACZNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl triflate, tmsotf, trifluoromethanesulfonic acid trimethylsilyl ester, trimethylsilyl trifluoromethylsulphonate, unii-z84v0cbh9j, methanesulfonic acid, trifluoro-, trimethylsilyl ester, trimethylsilyl trifluoromethylsulfonate, trimethylsllytrifluoromethanesulphonate, trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate, trimethylsilyltrifluoromethanesulphonate
PubChem CID 65367
IUPAC-namn trimetylsilyltrifluormetansulfonat
LEDER C[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Färg Färglös till Brun
Densitet 1.2250g/mL, 1.225
Kokpunkt 140°C
Flampunkt 25°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CF3SO3Si(CH3)3
Brytningsindex 1.3600 to 1.362
Kvantitet 250 mL
Fieser 08,514; 09,497; 10,438; 11,584; 12,543; 13,118; 14,333; 16,363; 17,379
Merck Index 15, 9891
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts
Formel vikt 222.26
Procent renhet 99%
Fysisk form Fuming Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.